Learn More
Solution d’acide sulfurique 0,5 M (1 N), concentrat conforme aux normes du NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
6 AMP
Conditionnement:
Ampoule
Conditionnement:
6 AMP
Spécification
Spécification
| pH | 1 |
| Couleur | Incolore |
| CAS | 7664-93-9 |
| Point d’ébullition | 120°C |
| Conditionnement | Ampoule |
| Quantité | 6 AMP |
| Formule moléculaire | H2O4S |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro MDL | MFCD00064589 |
| Synonyme | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
| Afficher plus |