Learn More
Solution d’acide sulfurique 0,05 M (0,1 N), concentrat conforme aux normes du NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 AMP
6 AMP
Description
H2O4S, numéro CAS-7664-93-9, acide sulfurique, acidum sulfuricum, acide de batterie, sulfate de dihydrogène, acide de trempage, acide électrolytique, acide sulfurique, huile de vitriol, acide sulfurique, huile brune de vitriol, 6AMP, 100°C, CHEBI:26836, incolore, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, acide sulfurique, 64589, 98,072
Spécification
Spécification
pH | 1,5 |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 100°C |
Conditionnement | Ampoule |
Tension de vapeur | 1 mmHg à 20°C |
Quantité | 6 AMP |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfuric acid 0.05M (0.1N) solution (0.5M (1N) Concentrate)
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.