Learn More
Acide sulfurique, Puriss. p.a., pour la détermination du Hg, réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., 95,0-97,0 %, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., pour la détermination du Hg, réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., 95,0-97,0 %
52.45€ - 575.81€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-93-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.07 |
Numéro MDL | MFCD00064589 |
Clé InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
CID PubChem | 1118 |
ChEBI | CHEBI:26836 |
Nom IUPAC | acide sulfurique |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15663110
|
Honeywell-Fluka
30743-1L-GL |
1 L | Bouteille en verre |
55.57€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15653110
|
Honeywell-Fluka
30743-1L |
1 L | Bouteille en plastique |
52.45€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15683110
|
Honeywell-Fluka
30743-2.5L-GL |
2,5 L | Bouteille en verre |
126.69€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15673110
|
Honeywell-Fluka
30743-2.5L |
2,5 l | Bouteille en plastique |
126.69€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15633120
|
Honeywell-Fluka
30743-5L |
5 L | Bouteille en plastique |
166.24€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15643120
|
Honeywell-Fluka
30743-6X1L |
6 x 1 L | Bouteille en plastique |
274.04€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15603120
|
Honeywell-Fluka
30743-4X2.5L-GL |
4 x 2,5 L | Bouteille en verre |
390.10€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15693110
|
Honeywell-Fluka
30743-4X2.5L |
4 x 2,5 L | Bouteille en plastique |
390.10€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15613120
|
Honeywell-Fluka
30743-4X5L |
4 x 5 L | Bouteille en plastique |
575.81€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15623120
|
Honeywell-Fluka
30743-50KG |
50kg | Tambour métallique |
391.75€
50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7664-93-9 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
1118 | |
acide sulfurique |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
CHEBI:26836 | |
OS(O)(=O)=O |
Spécification
Sulfuric Acid | |
7664-93-9 | |
≤ 5 ppm | |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
2037554 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
acide sulfurique | |
1118 | |
98.08g/mol | |
ACS/certifié pur |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
1,840 g/ml à 25°C | |
1 mmHg (146°C) | |
H2SO4 | |
1830 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 | |
95 to 97% |
Sécurité et traitement
P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H290-H314
missing translation for 'einecsNumber' : 231-639-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WS5600000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sulfuric acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.