Learn More
Acide sulfurique, Puriss. p.a., pour la détermination du Hg, réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., 95,0-97,0 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15683110
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
5 L
4 x 2,5 L
4 x 5 L
50kg
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Tambour métallique
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Puriss. p.a., pour la détermination du Hg, réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., 95,0-97,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric Acid
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densité 1,840 g/ml à 25°C
Conditionnement Bouteille en verre
Résidus après l’allumage ≤ 5 ppm
Tension de vapeur 1 mmHg (146°C)
Quantité 2,5 L
Formule linéaire H2SO4
Numéro UN 1830
Beilstein 2037554
Poids de la formule 98.08g/mol
Pourcentage de pureté 95 to 97%
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.