Learn More
Acide sulfurique, Puriss. p.a., pour la détermination du Hg, réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., 95,0-97,0 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
5 L
4 x 2,5 L
4 x 5 L
50kg
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Tambour métallique
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sulfuric acid |
Note relative au nom | Puriss. p.a., for determination of Hg, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 95.0-97.0% |
Point d’ébullition | 310°C |
% min. CAS | ≥50.0000%, ≥1.0000% |
% max. CAS | ≤100.0000%, <5.0000% |
Densité | 1,840 g/ml à 25°C (lit.) |
Conditionnement | Tambour métallique |
Résidus après l’allumage | ≤ 5 ppm |
Tension de vapeur | 1 mmHg (146°C) |
Quantité | 50kg |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfuric acid
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique, Puriss. p.a., pour la détermination du Hg, réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., 95,0-97,0 %, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu