Learn More
Acide sulfurique, pur, solution à 96,00 % (± 0,50 %) dans l’eau, ACROS Organics™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sulfuric acid |
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | 96.00% (±0.50%) Solution in Water |
Point de fusion | 10,0°C |
Point d’ébullition | 290,0°C |
Densité | 1,8300 g/ml |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Gravité spécifique | 1,83 |
Quantité | 2,5 L |
Viscosité | 21 mPa.s (25°C) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfuric acid
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Acide sulfurique, pur, solution à 96,00 % (± 0,50 %) dans l’eau, ACROS Organics™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu