Learn More
Acide sulfurique, pur, solution à 96,00 % (± 0,50 %) dans l’eau, ACROS Organics™
Code produit. 10013400 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10013400
Marque: Thermo Scientific Acros 302070010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Couleur Incolore
Note relative au nom 96.00% (±0.50%) Solution in Water
Point de fusion 10,0°C
Point d’ébullition 290,0°C
Densité 1,8300 g/ml
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1,83
Quantité 1 L
Viscosité 21 mPa.s (25°C)
Formule linéaire H2SO4
Forme physique Liquide huileux
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : miscible avec de l’alcool (dégagement de chaleur)
Poids de la formule 98.08
Pourcentage de pureté 95.85 to 96.15%
Qualité Pures