Learn More
Acide sulfurique 95 % min., pour usage électronique (MOS), Fisher Chemical
Code produit. 10172350
Click to view available options
Quantité:
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Sulfuric Acid Min 95%, for Electronic Use (MOS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifications
pH 1
Couleur Incolore
Point de fusion 10°C
Point d’ébullition 290°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 1 mmHg 146
Quantité 2,5 L
Viscosité 21 mPa à 25°C
Forme physique Liquide
Poids de la formule 98.07g/mol
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfuric acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.