Learn More
Acide sulfurique min 95 % d=1,83, certifié AR, pour analyse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
Description
H2O4S, numéro CAS 7664-93-9, acide électrolytique, acidum sulfuricum, acide de batterie, sulfate de dihydrogène, acide sulfurique, huile de vitriol, acide sulfurique, vitriol fumant, huile brune de vitriol, acide de trempage, 2,5 L, 290°C, CHEBI:26836, incolore, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, acide sulfurique
Spécification
Spécification
| pH | 1 |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | 10°C |
| Point d’ébullition | 290°C |
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
| Tension de vapeur | 1 mmHg 146 |
| Quantité | 2,5 L |
| Viscosité | 21 mPa à 25°C |
| Forme physique | Liquide |
| Poids de la formule | 98.07g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfuric acid
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.