Learn More
Acide sulfurique, fumage, puriss. p.a., Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfuric Acid, Fuming |
| Note relative au nom | 20% SO3 |
| CAS | 8014-95-7 |
| Densité | 1,925 g/ml à 25°C, 1,90 g/ml à 20°C. |
| Résidus après l’allumage | ≤ 0,01% |
| Tension de vapeur | 2 mmHg (25°C) |
| Quantité | 1 L |
| Formule moléculaire | H2O7S2 |
| Formule linéaire | H2SO4 · (SO3)x |
| Numéro MDL | MFCD00137792 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfuric acid, fuming
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Oleum