Learn More
Acide sulfurique, extra pur, fumant, 20-30 % de SO3 libre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10679453 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
Code produit. 10679453
Marque: Thermo Scientific Acros 419970025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 8014-95-7 | H2O7S2 | 178.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8014-95-7, 7446-11-9
Formule moléculaire H2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 178.13
Numéro MDL MFCD00137792
Clé InChI HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Couleur Brun à incolore
Point de fusion 2,0°C
Point d’ébullition 138,0°C
Densité 1,9200 g/ml
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après l’allumage 0,01 % max.
Gravité spécifique 1,92
Quantité 2,5kg
Formule linéaire H2SO4·SO3
Forme physique Liquide
Merck Index 15, 9104
Synonyme 4-bromo-n-2-methylphenyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-o-tolyl-benzenesulfonamide, 4-bromobenzenesulfon-o-toluide, 4-bromo-2'-methylbenzenesulfonanilide, 4-bromo-n-o-tolyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-2-methylphenyl benzenesulfonamide #
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : soluble dans l’éthanol
Nom IUPAC 4-bromo-N-(2-méthylphényl)benzènesulfonamide
CID PubChem 571910
Poids de la formule 178.14
Pourcentage de pureté 20 to 30% (free SO3)
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid, fuming, approx. 20% free SO3
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.