Learn More
Acide sulfurique, 93-98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339027
Click to view available options
Quantité:
500ml
2,5 L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Sulfuric acid has a strong dehydrating agent and is applied in many applications like the domestic acidic drain cleaner, electrolyte in lead-acid batteries and in various other cleansing agents. It is also useful for mineral processing, fertilizer manufacturing, petroleum purification, wastewater processing, and chemical synthesis. The catalytic decomposition of sulfuric acid when mixed with Cr/Fe oxides, shows a useful application in the sulfur iodine cycle for hydrogen production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Aspect Liquide incolore à légèrement jaune
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom Environmental Grade
Densité 1,184 g/cm3 à 20°C
Odeur Acrid
Plage de pourcentage du dosage 93 - 98%
Quantité 2,5 L
Forme physique Distillation liquide, simple sous-bouillante en quartz
Numéro UN 1830
Informations sur la solubilité Miscible in water.
Poids de la formule 98.08
Qualité Environnement
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid, Environmental Grade, 93-98%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.