Learn More
Acide sulfurique, pour analyse, env. 96 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11904091
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Point de fusion 10.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.8300g/mL
Point d’ébullition 290.0°C
Résidus d’allumage 0.0005% max.
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire H2SO4
Quantité 10 L
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15,9104
Gravité spécifique 1.83
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
Viscosité 21 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 98.08
Pourcentage de pureté 95 to 97%
Qualité Analyse
Forme physique Liquide