Learn More
Acide sulfurique, pour analyse, env. 96 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
29.15€ - 234.17€
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10624792
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
124645000
500 mL Flacon en verre
30.95€
500mL
10699824
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
124645001
500 mL Flacon en plastique
29.15€
500mL
10244790
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
124640010
1 L Flacon en verre
45.23€
1L
10765663
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
124640011
1 L Flacon en plastique
45.93€
1L
10011240
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
124640025
2.5 L Flacon en verre
88.14€
2.50L
10322963
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
124640026
2.5 L Flacon en plastique
91.25€
2.50L
11904091
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
124640100
10 L Récipient en plastique
234.17€
10L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
Spécification
Identifiants chimiques
7664-93-9
98.07
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
1118
acide sulfurique
H2O4S
MFCD00064589
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CHEBI:26836
OS(O)(=O)=O
Spécification
Sulfuric acid
10.0°C
1.8300g/mL
0.0005% max.
H2SO4
01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
1.83
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
OS(O)(=O)=O
98.07
CHEBI:26836
98.08
Analyse
7664-93-9
Incolore
290.0°C
H2O4S
MFCD00064589
15,9104
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
acide sulfurique
1118
21 mPa.s (25°C)
95 to 97%
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-639-5