Learn More
Acide sulfurique, pour analyse ACS, solution à 95 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10536933 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
2,5 L, Flacon en plastique, 2.50L
Code nomenclature Nacres: NA.21
Click to view available options
Quantité:
500ml
500 ml
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Flacons en PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
2.50L
500mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10536933
Marque: Thermo Scientific Acros 424520026
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oilAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Point de fusion 10,0°C
Point d’ébullition 290,0°C
Densité 1,8300 g/ml
Métaux lourds (sous forme de Pb) 1 ppm max.
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 0,0005% max.
Gravité spécifique 1,83
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 2,5 L
Viscosité 21 mPa.s (25°C)
Formule linéaire H2SO4
Forme physique Liquide exempt de matières en suspension ou insoluble
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : miscible avec de l’alcool (dégagement de chaleur)
Poids de la formule 98.08
Pourcentage de pureté 95.0 to 98.0%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lotA0473627 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/06/2025 Code produit424525001, 424525000, 424520100, 424520026, 424520025
Numéro de lotA0467514 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Code produit424525001, 424525000, 424520100, 424520026, 424520025
Numéro de lotB00Z1141 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Code produit424525001, 424525000, 424520100, 424520026, 424520025
Numéro de lotB00Y5683A Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Code produit424525001, 424525000, 424520100, 424520026, 424520025
Numéro de lotA0461663 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/04/2024 Code produit424525001, 424525000, 424520100, 424520026, 424520025
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique, pour analyse ACS, solution à 95 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals >