Learn More
Acide sulfurique, pour analyse ACS, solution à 95 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500ml
500 ml
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Flacons en PEHD
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sulfuric acid |
Point de fusion | 10,0°C |
Point d’ébullition | 290,0°C |
Densité | 1,8300 g/ml |
Métaux lourds (sous forme de Pb) | 1 ppm max. |
Conditionnement | Flacons en PEHD |
Résidus après l’allumage | 0,0005% max. |
Gravité spécifique | 1,83 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Quantité | 2,5 L |
Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique, pour analyse ACS, solution à 95 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu