Learn More
Acide sulfurique, solution à 50 % en vol., Chem-Lab Code produit.: 11979242
Acide sulfurique, solution à 50 % en vol., Chem-Lab
Artikelnummer. 11979242
1 L, Polyéthylène
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Polyéthylène
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Code produit. 11979242
Marque: Chem Lab CL02.2601.1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Idéal pour les applications de laboratoire et TMAR. L’acide sulfurique, solution à 50 % en vol., Chem-Lab est une solution de 925 g de H2SO4 par litre d’eau à utiliser comme réactif chimique et solvant.
L’acide sulfurique est un acide minéral fortement corrosif et fort qui présente différentes propriétés en fonction de sa concentration. Il s’agit d’un liquide visqueux, incolore à légèrement jaune. L’acide sulfurique est un acide diprotique hygroscopique. L’acide sulfurique concentré a des propriétés déshydratantes et oxydantes fortes. L’acide sulfurique dilué est un bon électrolyte.
Spezifikation
Aspect Incolore
pH < 1
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Composition 925 g H2SO4 pour 1 L H2O
Point de fusion -68°C
Point d’ébullition 119°C
Concentration 50 % en volume
Densité 1,51 g/ml
Odeur Inodore
Conditionnement Polyéthylène
Quantité 1 L
Formule moléculaire H2O4S
Viscosité 3,9 cSt
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00064589
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Poids de la formule 98.08g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acide sulfurique 50 vol. % solution
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contient: H2SO4/H2O
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Acide sulfurique, solution à 50 % en vol., Chem-Lab >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt