Learn More
Acide sulfurique, 1 N, BAKER ANALYZED, J.T.Baker™
Code produit. 10036090
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
Conditionnement:
HDPE
Polycube
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Une solution volumétrique de qualité supérieure est prête à être utilisée pour les applications industrielles de laboratoire et spécialisées.
  • Standardisé potentiométriquement par rapport au NIST SRM 351, carbonate de sodium
  • L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
  • Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
  • Les améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Couleur Incolore
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Concentration 0,5mol/l
Densité 1 g/cm3 à 20°C
Métaux lourds (sous forme de Pb) Max. 0,3 ppm
Odeur Inodore
Conditionnement HDPE
Tension de vapeur 1,100 hPa (50°C)
Notes de qualité de la pureté Standardized potentiometrically against NIST SRM 351, Sodium Carbonate
Normalité 1 N
Quantité 1 L
Viscosité 1 mPaS à 20°C
Forme physique Liquide
Poids de la formule 98.08g/mol
Qualité BAKER ANALYZED™