Learn More
Acide sulfurique, Solution étalon 1 N (0,5 M), Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 124240010
42.97 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21744" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7664-93-9 Poids : 1.08000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalonSpécification
Sulfuric acid | |
1N (0.5M) Standard Solution | |
0,998 à 1,002 N (20°C) | |
Flacon en plastique | |
H2O4S | |
H2SO4 | |
01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 | |
Pures |
Incolore | |
7664-93-9,7732-18-5 | |
1,05 g/ml | |
1 L | |
Liquide | |
MFCD00064589 | |
15, 9104 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
acide sulfurique | |
1118 | |
98.07 |
Sécurité et traitement
- Sulfuric acid, 1N standard solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulfuric acid
RUO – Research Use Only