Learn More
Acide sulfurique, 0,5 M, Chem-Lab
Idéal pour les applications de titration en laboratoire. Acide sulfurique, 0,5 M, Chem-Lab est une solution diluée de 49,04 g H2SO4 par litre d’eau pour une utilisation dans des analyses volumétriques.
73.50€ - 152.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-93-9, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.07 |
Numéro MDL | MFCD00064589 |
Clé InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
CID PubChem | 1118 |
ChEBI | CHEBI:26836 |
Nom IUPAC | acide sulfurique |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11943303
|
Chem Lab
CL05.2615.1000 |
1 L | Polyéthylène |
73.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11953303
|
Chem Lab
CL05.2615.5500 |
5 L | Éthylène propylène |
152.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
L’acide sulfurique est un acide minéral fortement corrosif et fort qui présente différentes propriétés en fonction de sa concentration. Il s’agit d’un liquide visqueux, incolore à légèrement jaune. L’acide sulfurique est un acide diprotique hygroscopique. L’acide sulfurique concentré a des propriétés déshydratantes et oxydantes fortes. L’acide sulfurique dilué est un bon électrolyte.Identifiants chimiques
7664-93-9, 7732-18-5 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
1118 | |
acide sulfurique |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
CHEBI:26836 | |
OS(O)(=O)=O |
Spécification
< 1 | |
7664-93-9, 7732-18-5 | |
0°C | |
0,5mol/l | |
Inodore | |
H2O4S | |
Liquide | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
acide sulfurique | |
1118 | |
98.08g/mol |
Incolore | |
49,04 g H2SO4 pour 1 L H2O | |
100°C | |
1,03 g/ml | |
1 N (±0,002, 20°C) | |
1,07 cSt | |
MFCD00064589 | |
Soluble dans l’eau | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Garder le récipient hermétiquement fermé.
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Acide sulfurique 0.5 mol/l
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: H2SO4/H2O