Learn More
Acide sulfurique, 0,05 N de solution normalisée, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
20 L
Conditionnement:
1L
20L
4L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Aspect | Colourless solution |
| Nom chimique ou matériau | Sulfuric acid |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 20 L |
| Forme physique | Liquide |
| Poids de la formule | 98.08 |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction