Learn More
Acide sulfurique, 0,01 M
Code produit. 11903293
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11903293
Marque: Chem-Lab CL05.2610.5000
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Réactifs pour la phase de décomposition-séparation
• Acide sulfurique 0,02N, 1 l
Spécification
Aspect Incolore
pH < 2
Composition Acide sulfurique 0,01 mol/l
Concentration 0,981 g de H2SO4 pour 1 L de H2O = 0,02 N (±0,00004/20°C)
Densité 1 g/ml
Odeur Inodore
Quantité 5 L
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau