Learn More
Acide sulfurique, 0,01 M Code produit.: 10254052
Acide sulfurique, 0,01 M
Code produit. 10254052
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Code produit. 10254052
Marque: Chem Lab CL05.2610.1000
Réactifs pour la phase de décomposition-séparation
• Acide sulfurique 0,02N, 1 l
Spécification
Aspect Incolore
pH < 2
Composition Acide sulfurique 0.01 mol/L
Concentration 0.981 g H2SO4/l H2O = 0.02 N (± 0.00004/20°C)
Densité 1 g/ml
Odeur Inodore
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique, 0,01 M >