Learn More
Solution étalon de soufre pour métaux 1000 ppm, pour ICP, solution aqueuse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 500 mL |
Numéro MDL | 85316 |
Forme physique | Liquide |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfur standard solution 1000 ppm
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution étalon de soufre pour métaux 1000 ppm, pour ICP, solution aqueuse, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu