Learn More
Soufre précipité, 0,995, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11396877
Soufre précipité, 0,995, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11396877
500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Code produit. 11396877
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010785.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7704-34-9
Formule moléculaire S
Poids moléculaire (g/mol) 32.06
Numéro MDL MFCD00085316
Clé InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
CID PubChem 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nom IUPAC soufre
SMILES [S]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulphur
Couleur Jaune
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.50%
Température d’allumage 248°C (478°F)
Odeur Weak
Densité 2.07g/cm3
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY04K039 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog Number010785.A3,010785.36
Numéro de lotN14K058 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2024 Catalog Number010785.A3,010785.36
Numéro de lotQ07J006 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog Number010785.36
Numéro de lotT28H003 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010785.A3,010785.36
Numéro de lotW29A027 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number010785.A3,010785.36
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulphur powder, precipitated
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphur
Nom du produit
Soufre précipité, 0,995, Thermo Scientific Chemicals >