Learn More
Soufre, solution étalon de plasma, S 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfur, plasma standard solution |
| Tension de vapeur | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 50 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Sulfate d’ammonium :0,413 % ; eau :99,587% |