Learn More
Soufre, solution étalon de plasma, S 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit. 11381399
100 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire (NH4)2SO4 in H2O
Numéro MDL MFCD00085316
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur, plasma standard solution
Quantité 100 mL
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sulfate d’ammonium :0,413 % ; eau :99,587%
Nom du produit
Soufre, solution étalon de plasma, S 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >