Learn More
Soufre, solution étalon de plasma, Specpure™, S 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11450460
Soufre, solution étalon de plasma, Specpure™, S 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450460
500 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Code produit. 11450460
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014436.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00085316
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur plasma standard solution
Note relative au nom S 10000μg/mL
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Qualité Specpure™
Nom du produit
Soufre, solution étalon de plasma, Specpure™, S 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >