Learn More
Soufre, solution étalon de plasma, Specpure™, S 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11312388
Soufre, solution étalon de plasma, Specpure™, S 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11312388
50 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Code produit. 11312388
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014436.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00085316
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur plasma standard solution
Note relative au nom S 10000μg/mL
Quantité 50 mL
Forme physique Liquide
Qualité Specpure™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1555059 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/04/2025 Catalog Number014436.AE,014436.AD,014436.AP
Numéro de lot1549821 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/04/2025 Catalog Number014436.AE,014436.AD,014436.AP
Numéro de lot1517339 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2025 Catalog Number014436.AE,014436.AD,014436.AP
Numéro de lot1502118 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog Number014436.AE,014436.AD,014436.AP
Numéro de lot1493446 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number014436.AE,014436.AD,014436.AP
Nom du produit
Soufre, solution étalon de plasma, Specpure™, S 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >