Learn More
Kit d’étalons d’huile de soufre dans le carburant diesel # 2, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Kit d’étalons d’huile de soufre dans le carburant diesel n° 2 Documents de référence certifiés ISO — Guide 34, certifiés Traceable NIST. Fourni avec un certificat d’analyse complet.
Marque: SPEX Certiprep SDFS-SET
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 8002-05-9 Poids : 0.09000kg
Includes: Certificat d’analyse Traceable NIST certifié ISO/CEI 17025 et ISO/CEI — Guide 34, fiche de données de sécurité
Description
Étalons non organiques fabriqués pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
- Kit d’étalons d’huile de soufre
- Pour une utilisation avec des étalons à très faible teneur en soufre
- Inclut les étalons de soufre dans l’huile diesel n° 2 en concentrations de 5, 10, 15, 20, 25, 50 et 100 μg/g
- Comprend également un blanc de soufre
- 100 ml volume fo
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Réclamation GHS/OSHA
Spécification
Sulfur Oil Standards in #2 Diesel Fuel | |
For Diesel Fuel Analysis | |
8 x 125 mL | |
Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Sécurité et traitement
- Set of 8 Sulfur in #2 Diesel Fuel Standards
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Fuels, diesel, No 2
Produit destiné à un usage en laboratoire uniquement