Learn More
Norme sur l’huile de soufre dans le carburant diesel n° 2, 10 μg/g, en vrac, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Description
Includes
Certificat d’analyse Traceable NIST certifié ISO/CEI 17025 et ISO/CEI — Guide 34, fiche de données de sécurité
Étalons non organiques fabriqués pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
- Étalon vierge d’huile de soufre
- Pour une utilisation dans les analyses de carburant diesel
- Volume de 1 ml dans le carburant diesel n° 2
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Réclamation GHS/OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sulfur Oil Standard in #2 Diesel Fuel |
Note relative au nom | For Diesel Fuel Analysis |
CAS | 68476-34-6 |
Quantité | 100 mL |
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Produit destiné à un usage en laboratoire uniquement