Learn More
Solution étalon de soufre dans de l’huile minérale légère, Specpure™, 25 μg/g (0,0025 %), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15433855
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Code produit. 15433855
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042157.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur in Light Mineral Oil standard solution
Note relative au nom 25μg/g (0.0025%)
Numéro MDL MFCD00804270
Quantité 100 mL
Qualité Specpure