Learn More
Soufre, fleurs, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
19.20€ - 138.00€
Spécification
Point d’ébullition | 444°C |
---|---|
Point de fusion | 117°C to 120°C |
CAS | 7704-34-9 |
Forme physique | Solide |
Formule moléculaire | S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11389236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17260.22 |
100 g |
19.20€
100g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15493147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17260.36 |
500 g |
37.10€
500g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11399236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17260.0E |
2500 g |
138.00€
2500g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
444°C | |
7704-34-9 | |
S |
117°C to 120°C | |
Solide | |
99% |