Learn More
Soufre, 99,5 %, raffiné, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 445.0°C |
Nom chimique ou matériau | Sulfur |
Point de fusion | 114.0°C |
Couleur | Jaune |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 2.5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99.5% min |
Fieser | 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297 |
Point d’éclair | 168°C |
Merck Index | 15,9099 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfur
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Sulfur
Nom du produit
Soufre, 99,5 %, raffiné, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu