Learn More
Bandelettes de test Quant™ pour le sulfure, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 023288.QA
Code produit. 15451137
  • 166.83€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 strips to measure 10-500ppm SO3⁻2 in aqueous solution.
100 strips
Sulfite, Quant™ Test Strips
1 kit
Température ambiante