Learn More
Sulfapyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
43.10€ - 140.00€
Identifiants chimiques
CAS | 144-83-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H11N3O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 249.288 |
Clé InChI | GECHUMIMRBOMGK-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 5336 |
ChEBI | CHEBI:132842 |
Nom IUPAC | 4-amino-N-pyridin-2-ylbenzènesulfonamide |
SMILES | C1=CC=NC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15422152
|
Thermo Scientific Acros
442850250 |
25 g |
43.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15432152
|
Thermo Scientific Acros
442851000 |
100 g |
140.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
144-83-2 | |
249.288 | |
5336 | |
4-amino-N-pyridin-2-ylbenzènesulfonamide |
C11H11N3O2S | |
GECHUMIMRBOMGK-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:132842 | |
C1=CC=NC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N |
Spécification
Sulfapyridine | |
144-83-2 | |
Authentique | |
C11H11N3O2S | |
C1=CC=NC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N | |
249.288 | |
CHEBI:132842 | |
95% |
Sulfapyridine | |
190.0°C | |
0.5% max. | |
GECHUMIMRBOMGK-UHFFFAOYSA-N | |
4-amino-N-pyridin-2-ylbenzènesulfonamide | |
5336 | |
249.29 |
RUO – Research Use Only