Learn More
Sulfanilamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11479893
Sulfanilamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479893
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11479893
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13001.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le sulfamide antibactérien sulfanilamide est un antibactérien utilisé dans le traitement des infections vaginales à levures. C’est un inhibiteur compétitif de la dihydroptéroate synthétase pour bloquer la synthèse de l’acide folique. Il sert d’intermédiaire pour la préparation des anilines disubstituées 2,6 par substitution électrophile suivie de l’élimination du groupe bloquant le sulfamide par désulfonation avec de l’acide sulfurique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfamide antibactérien sulfanilamide est un antibactérien utilisé dans le traitement des infections vaginales à levures. C’est un inhibiteur compétitif de la dihydroptéroate synthétase pour bloquer la synthèse de l’acide folique. Il sert d’intermédiaire pour la préparation des 2,6-anilines disubstituées par substitution électrophile suivie de l’élimination du groupe bloquant le sulfamide par désulfonation avec de l’acide sulfurique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétone, l’éthanol, le glycérol, le propylène glycol et l’acide chlorhydrique. Insoluble dans le chloroforme, l’éther, le benzène et l’éther de pétrole.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63-74-1
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 172.202
Numéro MDL MFCD00007939
Clé InChI FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
CID PubChem 5333
ChEBI CHEBI:45373
Nom IUPAC 4-aminobenzènesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfanilamide
Point de fusion 163°C to 168°C
Densité 1.08
Quantité 500 g
Beilstein 511852
Merck Index 14,8925
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetone,ethanol,glycerol,propylene glycol and hydrochloric acid. Insoluble in chloroform,ether,benzene and petroleum ether.
Poids de la formule 172.21
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ20K073 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2025 Catalog NumberA13001.36,A13001.22,A13001.0E
Numéro de lotZ26K009 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/12/2024 Catalog NumberA13001.36,A13001.22,A13001.0E
Numéro de lotU23K059 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/09/2024 Catalog NumberA13001.36,A13001.22,A13001.0E
Numéro de lot10251957 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/08/2024 Catalog NumberA13001.36,A13001.22,A13001.0E
Numéro de lotQ12K002 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberA13001.36,A13001.22,A13001.0E
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfanilamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulfonamide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfanilamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >