Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfanilamide 98 %
Code produit. p-194323 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10215190
Marque: Thermo Scientific Chemicals 132851000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le sulfanilamide, numéro CAS 63-74-1, est un composé de soufre organique qui montre des activités antibactériennes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le sulfanilamide est un composé de soufre organique possédant des propriétés antibactériennes qui sont structurellement similaires à l’acide p-aminobenzoïque (PABA)
  • Il possède également une capacité inhibitrice compétitive contre les dihydroptéroates synthases bloquant la synthèse de l’acide folique
  • Le sulfanilamide est en concurrence avec le PABA pour la prévention de la dihydroptéroate synthase enzymatique bactérienne, l’incorporation du PABA dans l’acide dihydrofolique, un précurseur immédiat de l’acide folique. Ceci se traduit par l’inhibition de la synthèse bactérienne de l’acide folique ainsi que par la synthèse de novo des purines et des pyrimidines, ce qui entraîne l’arrêt de la croissance cellulaire et la mort cellulaire.
Applications
  • Ce composé montre une activité antibactérienne contre différentes espèces, y compris à Gram positif, à Gram négatif et Chlamydia
  • Dans les réactions chimiques, ce composé peut servir d’intermédiaire pour la préparation d’anilines 2,6-disubstituées par substitution électrophile
  • Le sulfanilamide montre une activité inhibitrice contre l’enzyme, l’anhydrase carbonique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63-74-1
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 172.202
Numéro MDL MFCD00007939
Clé InChI FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Aminobenzenesulfonamide
CID PubChem 5333
ChEBI CHEBI:45373
Nom IUPAC 4-aminobenzènesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfanilamide
Type Sulfanilamide
Note relative au nom 98%
Forme physique Poudre cristalline
Point de fusion 163°C to 167°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire 4-(H2N)C6H4SO2NH2
Beilstein 14, 698
Merck Index 15, 9057
Poids de la formule 172.2
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfanilamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.