Learn More
Sulfamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
38.39€ - 304.52€
Identifiants chimiques
CAS 7803-58-9
Formule moléculaire H4N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 96.10
Numéro MDL MFCD00011606
Clé InChI NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfuric diamide, sulfamamide, sulfuryl amide, sulfonyl diamide, sulfuryl diamide, sulfamoylamine, sulphamide, sulphuric diamide, unii-vs7tzw634v, imidosulfamic acid
CID PubChem 82267
ChEBI CHEBI:29368
SMILES NS(N)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11422968
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18680.88
2.5 g
38.39€
2.50g
11432968
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18680.09
10 g
82.71€
10g
11442968
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18680.18
50 g
304.52€
50g
Description
Description
It is employed as a carbonic anhydrase inhibitor. It is widely used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme inhibiteur de l’anhydrase carbonique. Il est largement utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool chaud, l’acétone. Peu soluble dans l’alcool froid
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Identifiants chimiques
7803-58-9
96.10
NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
82267
NS(N)(=O)=O
H4N2O2S
MFCD00011606
sulfuric diamide, sulfamamide, sulfuryl amide, sulfonyl diamide, sulfuryl diamide, sulfamoylamine, sulphamide, sulphuric diamide, unii-vs7tzw634v, imidosulfamic acid
CHEBI:29368
Spécification
Sulfamide
91°C to 92°C
H4N2O2S
Moisture sensitive
sulfuric diamide, sulfamamide, sulfuryl amide, sulfonyl diamide, sulfuryl diamide, sulfamoylamine, sulphamide, sulphuric diamide, unii-vs7tzw634v, imidosulfamic acid
NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
sulfamide
82267
96.11
7803-58-9
1.61
MFCD00011606
14,8922
Soluble in water, hot alcohol, acetone; Sparingly soluble in cold alcohol
NS(N)(=O)=O
96.10
CHEBI:29368
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 232-262-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante