Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge Soudan 7B
56.78€ - 316.58€
Identifiants chimiques
CAS 6368-72-5
Formule moléculaire C24H21N5
Poids moléculaire (g/mol) 379.467
Numéro MDL MFCD00003904
Clé InChI VKWNTWQXVLKCSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 26050, N-Ethyl-1-[4-(phenylazo)phenylazo]-2-naphthylamine, Fat Red 7B, Solvent Red 19
CID PubChem 61396
Nom IUPAC N-éthyl-1-[(4-phényldiazénylphényl)diazényl]naphtalène-2-amine
SMILES CCNC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)N=NC3=CC=C(C=C3)N=NC4=CC=CC=C4
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10366691
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
191630050
5 g Flacon en verre
56.78€
5g
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10541831
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
191630500
50 g Flacon en verre
316.58€
50g
Expédition estimée: 07-01-2025
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
6368-72-5
379.467
VKWNTWQXVLKCSG-UHFFFAOYSA-N
61396
CCNC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)N=NC3=CC=C(C=C3)N=NC4=CC=CC=C4
C24H21N5
MFCD00003904
C.I. 26050, N-Ethyl-1-[4-(phenylazo)phenylazo]-2-naphthylamine, Fat Red 7B, Solvent Red 19
N-éthyl-1-[(4-phényldiazénylphényl)diazényl]naphtalène-2-amine
Spécification
Sudan red 7B
6368-72-5
MFCD00003904
C.I. 26050, N-Ethyl-1-[4-(phenylazo)phenylazo]-2-naphthylamine, Fat Red 7B, Solvent Red 19
Authentique
N-éthyl-1-[(4-phényldiazénylphényl)diazényl]naphtalène-2-amine
61396
Complies
Poudre cristalline
130.0°C
C24H21N5
16, 379
VKWNTWQXVLKCSG-UHFFFAOYSA-N
CCNC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)N=NC3=CC=C(C=C3)N=NC4=CC=CC=C4
379.467
379.45
Bordeaux
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 228-862-5
missing translation for 'rtecsNumber' : QM2850000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Sudan Red 7B
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.