Learn More
Buerkle™ Tuyau d’aspiration en PVC de rechange
Tuyau d’aspiration en PVC de rechange Buerkle™ à utiliser avec l’UniSampler.
Marque: Buerkle™ 5314-2002
2.73 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PVC
- Tuyau d’aspiration de rechange
Spécification
PVC | |
Article de rechange pour UniSampler avec tuyau | |
2,5 m |