Learn More
Sucrose, bioréactif ultra-pur, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour la centrifugation en gradient de densité et les applications de biologie moléculaire
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sucrose |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Quantité | 1 kg |
| Gravité spécifique | 1L = 1.59kg |
| Nom IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol |
| Poids de la formule | 342.3 |
| Qualité | Bioréactif ultra-pur |