Learn More
Sucrose, cristaux, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sucrose |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Quantité | 500 g |
| Gravité spécifique | 1L = 1.59kg |
| Poids de la formule | 342.3 |
| Qualité | Réactif ACS BAKER ANALYZED |
| Forme physique | Crystals |