Learn More
Saccharose (Brix) standard, 40%, Reagecon™ Code produit.: 13474036
Saccharose (Brix) standard, 40%, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 13474036 Tous les produits Reagecon Produits
15 mL
Click to view available options
Quantité:
15 mL
Code produit. 13474036
Marque: Reagecon BS40S
Edge
Solution étalon sucrose
• Solution étalon de sucrose dans l'eau
• Livrée avec certificat d'analyse
• Précison ±0,02% Brix (±0,00004 nD)
• Température de référence 20°C
• Etalon selon les directives ICUMSA
• Durée de vie: 1 ans
• Etalon
Spécification
Quantité 15 mL
Concentration 40%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotRIBS4021E1 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/03/2025 Catalog NumberBS40S
Numéro de lotRIBS4024L1 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2024 Catalog NumberBS40S
Numéro de lotRIBS4024J1 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/10/2024 Catalog NumberBS40S
Numéro de lotRIBS4024D1 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/07/2024 Catalog NumberBS40S
Numéro de lotRIBS4024D2 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/05/2024 Catalog NumberBS40S
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Saccharose (Brix) standard, 40%, Reagecon™ >