Learn More
Saccharose (Brix) standard, 20 %, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
15 mL
Description
Solution étalon sucrose
• Solution étalon de sucrose dans l'eau
• Livrée avec certificat d'analyse
• Précison ±0,02% Brix (±0,00004 nD)
• Température de référence 20°C
• Etalon selon les directives ICUMSA
• Durée de vie: 1 ans
• Etalon
• Solution étalon de sucrose dans l'eau
• Livrée avec certificat d'analyse
• Précison ±0,02% Brix (±0,00004 nD)
• Température de référence 20°C
• Etalon selon les directives ICUMSA
• Durée de vie: 1 ans
• Etalon
Spécification
Spécification
Quantité | 15 mL |
Concentration | 20% |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
RIBS2025A1 | Certificat d’analyse | 01/04/2025 | BS20S |
RIBS2024J1 | Certificat d’analyse | 14/12/2024 | BS20S |
RIBS2024C1 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | BS20S |
RIBS2023L1 | Certificat d’analyse | 15/03/2024 | BS20S |
RIBS2023H1 | Certificat d’analyse | 07/11/2023 | BS20S |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Saccharose (Brix) standard, 20 %, Reagecon™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu