Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, ACS Code produit.: 11367968
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, ACS
Code produit. 11367968
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Code produit. 11367968
Marque: Thermo Scientific Chemicals 036508.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sucrose is widely utilized in medications to carry a more pleasant taste to indigestible chemicals. It is used in many medical dosage forms such as chewable tablets, syrups, tablets, or glues. Sucrose is mainly used in foods nowadays. The fatty acid esters of sucrose show useful application in transdermal therapeutic systems. Sucrose-gradient centrifugation also plays an important role in the selective isolation of nocardia spp. from soil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-50-1
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00006626
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonyme sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sucrose
Note relative au nom For analysis ACS
Point de fusion 185°C to 187°C
Densité 1.58 g/mL
Quantité 250 g
Beilstein 90825
Merck Index 14,8881
Informations sur la solubilité Soluble in water; Slightly soluble in alcohol,methanol; Insoluble in diethyl ether.
Poids de la formule 342.3
Qualité ACS
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN18L039 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2025 Catalog Number036508.30,036508.A1
Numéro de lotN18L001 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/02/2025 Catalog Number036508.30,036508.A1
Numéro de lotT18K047 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/07/2024 Catalog Number036508.30,036508.A1
Numéro de lotZ05I014 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/12/2022 Catalog Number036508.30,036508.A1
Numéro de lotY28I001 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/12/2022 Catalog Number036508.30,036508.A1
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, ACS >