Learn More
Chlorure de succinyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11448317
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
It is employed in the synthesis of biseugenyl succinate and bis(4-maleimidephenyl) succinate. It is also used as used as an important raw material and intermediate in pharmaceuticals, organic synthesis, agrochemicals and dye stuffs. It is also applied as hydrolytic reagent for the determination of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse du succinate de biseugényle et du succinate de bis(4-maléimidephényle). Il est également utilisé comme une importante matière première et intermédiaire dans les produits pharmaceutiques, la synthèse organique, les produits agrochimiques et les produits à colorants. Il est également utilisé comme réactif hydrolytique pour la détermination de lʼeau.
Solubilité
Réagit violemment au contact de l'eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à lʼécart des agents oxydants, des bases, des alcools et de lʼeau / de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 543-20-4
Formule moléculaire C4H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.974
Numéro MDL MFCD00000749
Clé InChI IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate
CID PubChem 10970
Nom IUPAC Dichlorure de butanedioyl
SMILES C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinyl chloride
Point de fusion 16°C to 17°C
Densité 1.407
Point d’ébullition 190°C
Point d’éclair 76°C (168°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.471
Quantité 50 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 507064
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,8873
Informations sur la solubilité Reacts violently with water.
Poids de la formule 154.98
Pourcentage de pureté 96%