Learn More
Succinonitrile, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10685802 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10685802
Marque: Thermo Scientific Acros 171181000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-61-2 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-61-2
Formule moléculaire C4H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 80.09
Numéro MDL MFCD00001949
Clé InChI IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme succinonitrile, deprelin, succinodinitrile, ethylene cyanide, dician, dinile, 1,2-dicyanoethane, ethylene dicyanide, disuxyl, succinil
CID PubChem 8062
Nom IUPAC butanedinitrile
SMILES N#CCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinonitrile
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 57°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 265°C to 267°C
Point d’éclair 132°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NCCH2CH2CN
Quantité 100 g
Beilstein 02, 615
Fieser 04,241
Merck Index 15, 9003
Informations sur la solubilité Solubility in water: 12.8%. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform and dioxane,slightly soluble in ethanol,benzene,ether and,carbon disulfide
Poids de la formule 80.09
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide