Learn More
Acide succinique, poudre, ACS BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T. Baker™
Code produit. 15567824 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
Code produit. 15567824
Marque: Avantor J.T.Baker 034601
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic Acid
CAS 110-15-6
Formule moléculaire C4H6O4
Numéro MDL MFCD00002789
Synonyme succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
Clé InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Nom IUPAC Acide butanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 118.09
CID PubChem 1110
ChEBI CHEBI:15741
Poids de la formule 118.09
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Poudre
Gravité spécifique 1 L = 1,57 kg