Learn More
Acide succinique, acide libre, ≥99 %, ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7082810 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
Code produit. 15875188
Marque: Thermo Scientific J21900.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118.088 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-15-6
Formule moléculaire C4H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 118.088
Numéro MDL MFCD0000278
Clé InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
CID PubChem 1110
ChEBI CHEBI:15741
Nom IUPAC Acide butanedioïque
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic acid
Point de fusion 186°C à 188°C
Point d’ébullition 235°C
Formule linéaire HOOCCH2CH2COOH
Beilstein 1754069
Poids de la formule 118.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Densité 1,56
Quantité 500 g
Point d’éclair >110°C
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Gravité spécifique 1,56